missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-tert-Butylthiophénol, 97%

Numéro de catalogue. AAA1214803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1214803 1 g
AAA1214806 5 g
AAA1214814 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1214803 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1214803
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 2396-68-1 | C10H14S | 166,282 g/mol

Le 4-tert-butylthiophénol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
: le 4-tert-butylthiophénol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Notes
Sensible à l’air. Conserver sous gaz inerte. Conserver loin des agents oxydants.

Identifiants chimiques

CAS 2396-68-1
Formule moléculaire C10H14S
Poids moléculaire (g/mol) 166.282
Numéro MDL MFCD00022067
Clé InChI GNXBFFHXJDZGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylthiophenol, p-tert-butylthiophenol, benzenethiol, p-tert-butyl, p-tert-butylbenzenethiol, p-t-butylthiophenol, p-tert-butylphenyl mercaptan, benzenethiol, 4-1,1-dimethylethyl, benzenethiol, p-tert-butylthio, 4-tert-butyl thiophenol, 4-t-butylthiophenol
PubChem CID 75454
Nom de l’IUPAC 4-tert-butylbenzénethiool
SOURIRES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-tert-Butylthiophenol
Point de fusion -11 °C
Densité 0.99
Point d’ébullition 238 °C
Point d’éclair >110 °C (230 °F)
Odeur Puanteur
Indice de réfraction 1.5485
Quantité 1 g
Beilstein 606476
Sensibilité Sensible à l’air
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 166.29
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H315-H319
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 219-255-6
RTECSNumber DC1025000
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche