missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-tert-Butylcyclohexanol (mélange cis et trans- 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B0383500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B0383500G 500 g
B038325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B0383500G Fournisseur TCI America Code fournisseur B0383500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 98-52-2
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Numéro MDL MFCD00001473,MFCD00064952,MFCD00070476
Clé InChI CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylcyclohexanol, cis-4-tert-butylcyclohexanol, trans-4-tert-butylcyclohexanol, 4-tert-butyl cyclohexanol, cis-4-tert-butyl cyclohexanol, padaryl, p-tert-butylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanol, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanol
PubChem CID 7391
Nom de l’IUPAC 4-tert-butylcyclohexan-1-ol
SOURIRES CC(C)(C)C1CCC(O)CC1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-tert-Butylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Point de fusion 68 °C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Poids de formule 156.27
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-2301
RTECSNumber GV8750000
TSCA Oui