missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de 4-tert-butylbenzyle, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-tert-Butylbenzyl bromide |
| Point de fusion | 8 °C à 12 °C |
| Densité | 1.236 |
| Point d’ébullition | 93 °C à 94 °C (1,5 mmHg) |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Indice de réfraction | 1.5465 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 471674 |
| Poids de formule | 227.14 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H314 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H314-H318 Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage. |
| Precautionary Statement | P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. |
| EINECSNumber | 242-643-1 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche