missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(tert-butyl)-2-chloropyridine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B54665G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B54665G 5 g
B54661G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B54665G Fournisseur TCI America Code fournisseur B54665G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 81167-60-4 | C9H12ClN | 169.65 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 81167-60-4
Formule moléculaire C9H12ClN
Poids moléculaire (g/mol) 169.65
Numéro MDL MFCD12131129
Clé InChI UGGNULHQVUWRGQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 57345981
Nom de l’IUPAC 4-tert-butyl-2-chloropyridine
SOURIRES CC(C)(C)C1=CC(Cl)=NC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine
Quantité 5 g
Poids de formule 169.65
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide