missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-tert-Butyl-1-(ethoxycarbonylméthoxy)thiacalix[4]arène 94,0+, TCI America™

Numéro de catalogue. B23105G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B23105G 5 g
B23101G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B23105G Fournisseur TCI America Code fournisseur B23105G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 210706-03-9 | C56H72O12S4 | 1065.42 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 210706-03-9
Formule moléculaire C56H72O12S4
Poids moléculaire (g/mol) 1065.42
Numéro MDL MFCD06797059
Clé InChI IGVIIKFHGZNQFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Tetra-tert-butyl[tetrakis(ethoxycarbonylmethoxy)]tetrathiacalix[4]arene
PubChem CID 5248766
Nom de l’IUPAC éthyle 2-{[5,11,17,23-tétra-tert-butyl-26,27,28-tris(2-éthoxy-2-oxoethoxy)-2,8,14,20-tétrathiapentacyclo[19.3.1.1³,⁷.1⁹,¹³.1¹⁵,¹⁹⁹]octacosa-1(25),3(28),4,6,9(27),10,12,15,17,19(26),21,23-dodecène-25-yl]oxy}acétate
SOURIRES CCOC(=O)COC1=C2SC3=CC(=CC(SC4=C(OCC(=O)OCC)C(SC5=C(OCC(=O)OCC)C(SC1=CC(=C2)C(C)(C)C)=CC(=C5)C(C)(C)C)=CC(=C4)C(C)(C)C)=C3OCC(=O)OCC)C(C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-tert-Butyl-1-(ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 1065.42
Pourcentage de pureté ≥94,0% (HPLC)
Niveau Not Available
Forme physique Poudre cristalline