missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(pyrid-2-yloxy)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC48904CB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CC48904CB 250mg
CC48904DA 1g
CC48904DE 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. CC48904CB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC48904CB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 194017-69-1
Formule moléculaire C12H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.209
Clé InChI DPRZACGKYIDYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 4-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-pyridinyloxy, 4-2-pyridinyloxy benzaldehyde, 4-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 4-pyridin-2-yloxy-benzaldehyde, 4-2-pyridyloxy phenyl formaldehyde
PubChem CID 3755292
Nom de l’IUPAC 4-pyridin-2-yloxybenzaldehyde
SOURIRES C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Quantité 250mg
Poids de formule 199.21
Pourcentage de pureté 97%