missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Phényl-3-butyn-2-ol, 97%

Numéro de catalogue. p-7035724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5345006 5 g
AAH5345014 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH5345006 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5345006

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 5876-76-6 | C10H10O | 146,189 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 5876-76-6
Formule moléculaire C10H10O
Poids moléculaire (g/mol) 146.189
Numéro MDL MFCD00046651
Clé InChI JYOZFNMFSVAZAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyl-3-butyn-2-ol, 4-phenyl-3-butyne-2-ol, 3-hydroxy-1-phenyl-1-butyne
PubChem CID 582962
Nom de l’IUPAC 4-phénylbut-3-yn-2-ol
SOURIRES CC(C#CC1=CC=CC=C1)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Densité 1.005
Point d’éclair >110 °C (230 °F)
Indice de réfraction 1.5667
Quantité 5 g
Poids de formule 146.19
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302-H319
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H319
Toxic if swallowed.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P264b-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche