missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Phénoxybenzyle bromure, 97%

Numéro de catalogue. AAH33895MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH33895MD 250 mg
AAH3389503 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH33895MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H33895MD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 36881-42-2 | C13H11BrO | 263,134 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 36881-42-2
Formule moléculaire C13H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 263.134
Numéro MDL MFCD04038693
Clé InChI CPIGBCFBFZSCQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1514251
Nom de l’IUPAC 1-(bromométhyl)-4-phénoxybenzène
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CBr

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Phenoxybenzyl bromide
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Synonyme 1-bromomethyl-4-phenoxybenzene, 4-phenoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenoxy-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-phenoxy, 4-phenyloxybenzylbromide, 4-bromomethyl-1-phenoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-phenoxy
Poids de formule 263.13
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302+H312+H332-H314-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Precautionary Statement P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
EINECSNumber 253-253-6
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche