missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Pentyn-1-ol, 95%

Numéro de catalogue. AAA1040506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1040506 5 g
AAA1040514 25 g
AAA1040522 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1040506 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1040506
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 5390-04-5 | C5H8O | 84,12 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait initialement partie du portefeuille de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article ou la référence SKU d’origine Alfa Aesar n’a pas été modifié dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Convient au développement de matériaux pour batteries.

Applications
4-Pentyn-1-ol est largement utilisé dans les réactions de polymérisation à ouverture d’anneau. Il joue un rôle important comme réactif de départ dans la synthèse totale stéréosélective des métabolites marins antimicrobiens, l’iéodomycine A et B. Il est également utilisé dans la préparation du phtalonitrile 3-pent-4-ynyloxy.

Solubilité
Miscible avec de l’eau.

Notes
Évitez les sources d’allumage. Gardez le contenant bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.

Identifiants chimiques

CAS 5390-04-5
Numéro MDL MFCD00002974

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Pentyn-1-ol
Densité 0.907
Point d’ébullition 153 °C à 155 °C
Point d’éclair 62 °C (143 °F)
Formule moléculaire C9H9BrO3
Formule linéaire HC≡C(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.445
Quantité 5 g
Beilstein 1736712
Synonyme 6-bromoveratraldehyde, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 6-bromo veratraldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzalehyde, 4,5-dimethoxy-2-bromobenzaldehyde, 6-bromoveratral, pubchem8209, veratraldehyde, 6-bromo, acmc-2097hh
Renseignements sur la solubilité Miscible avec de l’eau.
Clé InChI UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES COC1=C(C=C(C(=C1)C=O)Br)OC
Nom de l’IUPAC 2-bromo-4,5-diméthoxybenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 245.07
PubChem CID 79351
Poids de formule 84.12
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H227-H302+H312+H332-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
Precautionary Statement P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
EINECSNumber 226-383-6
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche