missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydrazide nitrophthalique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N07995G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N07995G 5 g
N079925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N07995G Fournisseur TCI America Code fournisseur N07995G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3682-19-7
Formule moléculaire C8H5N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 207.15
Numéro MDL MFCD00006891
Clé InChI XQFIOLKLHNOFCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Nitrophthalhydrazide, 2,3-Dihydro-6-nitro-1,4-phthalazinedione
PubChem CID 3543259
Nom de l’IUPAC 6-nitro-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
SOURIRES [O-][N+](=O)C1=CC=C2C(=O)NNC(=O)C2=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Nitrophthalic Hydrazide
Point de fusion 300 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 207.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber TH8895000
TSCA Non