missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitrophényl hexanoate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H04845G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H04845G 5 g
H04841G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H04845G Fournisseur TCI America Code fournisseur H04845G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 956-75-2
Formule moléculaire C12H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 237.255
Numéro MDL MFCD00056111
Clé InChI OLRXUEYZKCCEKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Hexanoic Acid 4-Nitrophenyl Ester
PubChem CID 567162
Nom de l’IUPAC (4-nitrophényl) hexanoate
SOURIRES CCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Nitrophenyl Hexanoate
Point d’ébullition 145 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 237.26
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur