missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitrophényl alpha-D-Mannopyranoside 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N06191G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N06191G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. N06191G Fournisseur TCI America Code fournisseur N06191G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Substrate for α-mannosidase with ≥98.0% purity.

Identifiants chimiques

CAS 10357-27-4
Formule moléculaire C12H15NO8
Poids moléculaire (g/mol) 301.251
Numéro MDL MFCD00066002
Clé InChI IFBHRQDFSNCLOZ-GCHJQGSQSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl a-d-mannopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-mannopyranoside, 4-nitrophenyl-alpha-d-mannopyranoside, a-d-mannopyranoside, 4-nitrophenyl, p-nitrophenyl-alpha-d-mannopyranoside, 4'-nitrophenyl-alpha-d-mannopyranoside, 2r,3s,4s,5s,6r-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, pnpalphaman, pnp-alpha-d-man, 4-nitrophenyla-d-mannopyranoside
PubChem CID 449023
Nom de l’IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-nitrophénoxy)oxane-3,4,5-triol
SOURIRES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Nitrophenyl alpha-D-Mannopyranoside [Substrate for alpha-Mannosidase]
Point de fusion 180 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 301.25
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Niveau Not Available
Forme physique Poudre cristalline