missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitrochalcône 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N08395G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N08395G 5 g
N083925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N08395G Fournisseur TCI America Code fournisseur N08395G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1222-98-6
Formule moléculaire C15H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 253.257
Numéro MDL MFCD00007382
Clé InChI WDZGGAFMGIOIQS-DHZHZOJOSA-N
Synonyme 4-nitrochalcone, p-nitrostyryl phenyl ketone, chalcone, 4-nitro, p-nitrobenzylideneacetophenone, trans-4-nitrochalcone, 4-nitrocalone italian, unii-yt67d88ody, 3-4-nitrophenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, p-nitrobenzylidene acetophenone, ccris 1669
PubChem CID 5377323
Nom de l’IUPAC (E)-3-(4-nitrophényl)-1-phénylprop-2-en-1-un
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Nitrochalcone
Point de fusion 165 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 253.26
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber FL7075500
TSCA Oui