missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitrocatétol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N02735G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N02735G 5 g
N027325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N02735G Fournisseur TCI America Code fournisseur N02735G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3316-09-4
Formule moléculaire C6H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 155.11
Numéro MDL MFCD00007242
Clé InChI XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
PubChem CID 3505109
ChEBI CHEBI:16318
Nom de l’IUPAC 4-nitrobenzène-1,2-diol
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Nitrocatechol
Point de fusion 175 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 155.11
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline