missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitrobenzylamine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N04355G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N04355G 5 g
N043525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N04355G Fournisseur TCI America Code fournisseur N04355G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 18600-42-5
Formule moléculaire C7H9ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.611
Numéro MDL MFCD00012863
Clé InChI SMIXZZMSWYOQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrophenyl methanamine hydrochloride, p-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrobenzylamine hcl, pubchem12455, acmc-209enh, 4-nitrobenzylamine hcl salt, ksc493k2b, p-nitrobenzylaminehydrochloride, 4-nitrobenzylaminehydrochloride
PubChem CID 11252467
Nom de l’IUPAC (4-nitrophényl)méthanamine; Chlorhydrate
SOURIRES C1=CC(=CC=C1CN)[N+](=O)[O-].Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Nitrobenzylamine Hydrochloride
Point de fusion 265 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 188.61
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber DP6705000
TSCA Non