missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-n-Pentylphénol, 98%

Numéro de catalogue. AAA1151406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1151406 5 g
AAA1151414 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1151406 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1151406

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 14938-35-3 | C11H16O | 164,25 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 14938-35-3
Formule moléculaire C11H16O
Poids moléculaire (g/mol) 164.25
Numéro MDL MFCD00020211
Clé InChI ZNPSUQQXTRRSBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-pentylphenol, 4-amylphenol, phenol, 4-pentyl, 4-n-amylphenol, p-pentylphenol, p-amylphenol, phenol, p-pentyl, 4-pentyl-phenol, amyl p-hydroxybenzene, p-n-amylphenol
PubChem CID 26975
ChEBI CHEBI:34441
Nom de l’IUPAC 4-pentylphénol
SOURIRES CCCCCC1=CC=C(O)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-n-Pentylphenol
Point de fusion 24 °C
Densité 0.96
Point d’ébullition 342 °C
Point d’éclair 133 °C (271 °F)
Indice de réfraction 1.5145
Quantité 5 g
Numéro UN UN2430
Beilstein 1364424
Poids de formule 164.25
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H314
Hazard Statement GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Precautionary Statement P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S.
EINECSNumber 239-015-4
RTECSNumber SM6750000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche