missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Méthylumbelliférone, 97%

Numéro de catalogue. AAA1033730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1033730 250 g
AAA1033718 50 g
AAA103370B 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1033730 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1033730
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 90-33-5 | C10H8O3 | 176,17 g/mol

La 4-méthylumbelliférone est utilisée pour la détermination de l’acide nitrique et comme norme pour la détermination fluorométrique de l’activité enzymatique. Il est aussi utilisé en thérapie biliaire.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La 4-méthylumbelliférone est utilisée pour la détermination de l’acide nitrique et comme norme pour la détermination fluorométrique de l’activité enzymatique. Il est aussi utilisé en thérapie biliaire.

Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau froide. Soluble dans de l’acide acétique, de l’alcali et de l’hydroxyde d’ammonium. Légèrement soluble dans de l’eau chaude, du chloroforme et de l’éther diéthylique.

Notes
Entreposez dans un endroit frais. Incompatible avec des bases solides et des agents oxydants forts.

Identifiants chimiques

CAS 90-33-5
Formule moléculaire C10H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Numéro MDL MFCD00006866
Clé InChI HSHNITRMYYLLCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylumbelliferone, hymecromone, 7-hydroxy-4-methylcoumarin, imecromone, 7-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, cholestil, mendiaxon, 4-methyl-7-hydroxycoumarin, beta-methylumbelliferone, bilcolic
PubChem CID 5280567
ChEBI CHEBI:17224
Nom de l’IUPAC 7-hydroxy-4-méthylchromène-2-une
SOURIRES CC1=CC(=O)OC2=CC(O)=CC=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Methylumbelliferone
Point de fusion 186 °C à 191 °C
Quantité 250 g
Beilstein 142217
Indice de Merck 14,4854
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’alcool; Insoluble dans l’eau froide; Soluble dans l’acide acétique, l’alcali et l’hydroxyde d’ammonium; Légèrement soluble dans de l’eau chaude, du chloroforme et de l’éther diéthylique.
Poids de formule 176.17
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319-H335-H500
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 201-986-7
RTECSNumber GN7000000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche