missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 4-(méthylthio)benzoïque, 97%

Numéro de catalogue. AAB2570614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2570614 25 g
AAB2570603 1 g
AAB2570606 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAB2570614 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2570614
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 13205-48-6 | C8H8O2S | 168,21 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 13205-48-6
Formule moléculaire C8H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.21
Numéro MDL MFCD00002555
Clé InChI KWHCPERWLHBLOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthio benzoic acid, 4-methylsulfanyl benzoic acid, benzoic acid, 4-methylthio, p-methylthio benzoic acid, p-methiobenzoic acid, benzoic acid, p-methylthio, 4-methylthiobenzoicacid, pubchem10665, acmc-1bqaa
PubChem CID 83230
Nom de l’IUPAC Acide 4-méthylsulfanylbenzoïque
SOURIRES CSC1=CC=C(C=C1)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(Methylthio)benzoic acid
Point de fusion 193 °C à 196 °C
Quantité 25 g
Beilstein 2082809
Poids de formule 168.21
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302-H315-H319-H335-H500
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 236-171-5
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche