missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

acide 4-(méthylsulfonyl)phénylboronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™

Numéro de catalogue. M19721G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M19721G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M19721G Fournisseur TCI America Code fournisseur M19721G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(Methylsulfonyl)phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
CAS 149104-88-1
Point de fusion 293 °C
Couleur Blanc-jaune
Formule moléculaire C7H9BO4S
Quantité 1 g
Numéro MDL MFCD01630820
Synonyme 4-methylsulfonyl phenylboronic acid, 4-methanesulfonyl phenylboronic acid, 4-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-methanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenylboronic acid, 4-methylsulfonylphenyl boronic acid, 4-boronophenyl methyl sulphone, 4-methylsulphonyl phenylboronic acid, 4-methylsulphonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenyl boranediol
Clé InChI VDUKDQTYMWUSAC-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Nom de l’IUPAC (4-méthanarsulfonylphényl)acide boronique
Poids moléculaire (g/mol) 200.02
PubChem CID 2734364
Poids de formule 200.02
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats