missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthylbenzyl Mercaptan 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methylbenzyl Mercaptan |
| CAS | 4498-99-1 |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 118 °C |
| Formule moléculaire | C8H10S |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro MDL | MFCD00039652 |
| Synonyme | 4-methylbenzyl mercaptan, 4-methylphenyl methanethiol, p-xylene-alpha-thiol, alpha-mercapto-p-xylene, 4-methylbenzenemethanethiol, 4-methylbenzylmercaptan, benzenemethanethiol, 4-methyl, p-xylyl mercaptan, 4-methylphenyl methane-1-thiol, acmc-1aqt2 |
| Clé InChI | AGFYZLVFPSGUIX-UHFFFAOYSA-N |
| SOURIRES | CC1=CC=C(C=C1)CS |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |