missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Méthyl-1,3,2-dioxathiolane 2-oxyde (mélange d’isomères) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M24715G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M24715G 5 g
M247125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M24715G Fournisseur TCI America Code fournisseur M24715G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1469-73-4
Formule moléculaire C3H6O3S
Poids moléculaire (g/mol) 122.138
Numéro MDL MFCD00041209
Clé InChI SJHAYVFVKRXMKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-Propanediol Cyclic Sulfite, 1,2-Propyleneglycol Sulfite, 1,2-Propylene Sulfite
PubChem CID 15117
Nom de l’IUPAC 4-méthyl-1,3,2-dioxathiolane 2-oxyde
SOURIRES CC1COS(=O)O1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Methyl-1,3,2-dioxathiolane 2-Oxide (mixture of isomers)
Couleur Jaune
Point d’ébullition 40 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 122.14
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber WT3500000
TSCA Non