missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Methoxypropiophénone, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4'-Methoxypropiophenone |
| Point de fusion | 27 °C à 29 °C |
| Densité | 1.07 |
| Point d’ébullition | 273 °C à 275 °C |
| Point d’éclair | 62 °C (143 °F) |
| Indice de réfraction | 1.5465 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 907733 |
| Synonyme | 4'-methoxypropiophenone, p-methoxypropiophenone, 4-methoxypropiophenone, 1-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methoxyphenyl, propiophenone, 4'-methoxy, ethyl 4-methoxyphenyl ketone, 1-4-methoxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-propan-1-one |
| Poids de formule | 164.2 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H227-H302+H332-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H227 Combustible liquid. |
| Precautionary Statement | P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c |
| EINECSNumber | 204-512-7 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche