missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 4-(méthoxycarbonyl)benzénéboronique, 97%

Numéro de catalogue. AAH2762706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2762706 5 g
AAH2762703 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH2762706 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2762706
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 99768-12-4 | C8H9BO4 | 179,966 g/mol

Il s’agit d’un réactif utilisé pour la réaction de Heck oxydative catalysée par Pd(II) en tandem et la séquence d’amidation C-H intramoléculaire, la fluoroalkylation aérobie sans ligand médiée par le cuivre des acides arylboroniques avec des iodures fluoroalkylés, la ipso-nitration en un seul pot d’acides arylboroniques, la nitration catalysée par cuivre et la cyclocondensation, suivies du couplage Suzuki-Miyaura catalysé par palladium-phosphine. Il est utilisé comme réactif dans le réactif utilisé pour la préparation des biaryls via la réaction de couplage croisé Suzuki-Miyaura catalysée au nickel des halogénures aryl avec l’acide arylboronique, les chroménones et leur activité antagoniste de la bradykinine B1, des nanoparticules Pt sur des cadres métal-organiques photoactifs entraînant une évolution efficace de l’hydrogène via la photoexcitation synergique et l’injection d’électrons, ainsi que les acides thiénylbenzoïques à base de salicylate comme inhibiteur de l’aminopeptidase de méthionine E. coli.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Il s’agit d’un réactif utilisé pour la réaction de Heck oxydative catalysée par Pd(II) de type tandem et la séquence d’amidation C-H intramoléculaire, la fluoroalkylation aérobie sans ligands médiée par cuivre des acides arylboroniques avec des iodures fluoroalkyles, la nitration ipso-nitraque d’acides arylboroniques, la nitration catalysée par cuivre et la cyclocondensation, suivies du couplage Suzuki-Miyaura catalysé par palladium-phosphine. Il est utilisé comme réactif dans le réactif utilisé pour la préparation des biaryls via la réaction de couplage croisé Suzuki-Miyaura catalysée au nickel des halogénures aryl avec l’acide arylboronique, les chroménones et leur activité antagoniste de la bradykinine B1, des nanoparticules Pt sur des cadres métal-organiques photoactifs entraînant une évolution efficace de l’hydrogène via la photoexcitation synergique et l’injection d’électrons, ainsi que les acides thiénylbenzoïques à base de salicylate comme inhibiteur de l’aminopeptidase de méthionine E. coli.

Solubilité
Soluble dans du méthanol.

Notes
Conserver dans des conditions fraîches et sèches. Incompatible avec les agents oxydants. Assurez-vous d’une bonne ventilation.

Identifiants chimiques

CAS 99768-12-4
Formule moléculaire C8H9BO4
Poids moléculaire (g/mol) 179.966
Numéro MDL MFCD01632203
Clé InChI PQCXFUXRTRESBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, p-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycabonyl phenylboronic acid
PubChem CID 2734369
Nom de l’IUPAC (4-méthoxycarbonylphényl)acide boronique
SOURIRES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)(O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 220 °C à 225 °C
Quantité 5 g
Renseignements sur la solubilité Soluble dans du méthanol.
Poids de formule 179.97
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche