missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Méthoxybenzénediazonium Tétrafluoroborate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M26365G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M26365G 5 g
M263625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M26365G Fournisseur TCI America Code fournisseur M26365G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 459-64-3
Formule moléculaire C7H7BF4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 221.95
Numéro MDL MFCD00011897
Clé InChI CACFTKIREZJSIG-UHFFFAOYSA-J
Synonyme 4-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzenediazoniumfluoroborate, 4-methoxybenzene diazonium fluoroborate, acmc-1aeuk, ksc236e8f, 4-methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate, p-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide
PubChem CID 517233
Nom de l’IUPAC Boron(3+) 4-méthoxybenzène-1-diazonium tétrafluorure
SOURIRES [B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].COC1=CC=C(C=C1)[N+]#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Methoxybenzenediazonium Tetrafluoroborate
Point de fusion 139 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 1759
Poids de formule 221.95
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur