missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methoxy-2-nitrophénol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M12575G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M12575G 5 g
M125725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M12575G Fournisseur TCI America Code fournisseur M12575G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1568-70-3
Formule moléculaire C7H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 169.136
Numéro MDL MFCD00024247
Clé InChI YBUGOACXDPDUIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 4-methoxy-2-nitro, 2-nitro-4-methoxyphenol, 4-hydroxy-3-nitroanisole, 4-methoxy-2-nitro-phenol, zlchem 182, pubchem16829, acmc-1c0rf, ksc494i1t, 4-methoxy-2-nitrophenol
PubChem CID 15285
Nom de l’IUPAC 4-méthoxy-2-nitrophénol
SOURIRES COC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Methoxy-2-nitrophenol
Point de fusion 81 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 169.14
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline