missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Mercaptopyridine, 96%

Numéro de catalogue. AC164710100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC164710100 10 g Bouteille en verre
AC164710010 1 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC164710100 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 164710100
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 4556-23-4 | C5H5NS | 111,16 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 4556-23-4
Formule moléculaire C5H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 111.16
Numéro MDL MFCD00006422
Clé InChI FHTDDANQIMVWKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-mercaptopyridine, pyridine-4-thiol, 4-pyridinethiol, 4-thiopyridine, 4-pyridinethione, pyridine, 4-mercapto, 4-thiopyridone, 4 1h-pyridinethione, pyridine-4 1h-thione, 5-21-07-00167 beilstein handbook reference
PubChem CID 2723889
SOURIRES S=C1C=CNC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Mercaptopyridine
CAS % minimum 95.0
CAS % maximal 100.0
Point de fusion 182 °C à 189 °C
Couleur Brun ou vert-jaune à jaune
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 96%
Emballage Bouteille en verre
Formule linéaire (C5H4N)SH
Quantité 10 g
Beilstein 21, II, 35
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : légèrement soluble. Autres solubilités : soluble dans l’acétone, le toluène, le méthanol et l’éthanol
Nom de l’IUPAC 1H-pyridine-4-thione
Poids de formule 111.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Avoid breathing dust/fume/
EINECSNumber 224-926-1

RUO – Usage réservé à la recherche