missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 4-isopropylcinnamique, principalement trans, 98+%

Numéro de catalogue. AAA1515614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1515614 25 g
AAA1515606 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1515614 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1515614

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 3368-21-6 | C12H14O2 | 190,24 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 3368-21-6
Formule moléculaire C12H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
Numéro MDL MFCD00016544
Clé InChI SJDOOXOUSJDYFE-VMPITWQZSA-N
Synonyme 4-isopropylcinnamic acid, 3-4-isopropylphenyl acrylic acid, p-isopropylcinnamic acid, 2e-3-4-isopropylphenyl acrylic acid, cinnamic acid, p-isopropyl, 2-propenoic acid, 3-4-1-methylethyl phenyl, 2e-3-4-propan-2-yl phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-isopropylphenyl acrylic acid, e-3-4-isopropyl-phenyl-acrylic acid, 2e-3-4-isopropylphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 719753
Nom de l’IUPAC (E)-3-(4-propane-2-ylphényl)prop-2-acide énoïque
SOURIRES CC(C)C1=CC=C(\C=C\C(O)=O)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Isopropylcinnamic acid
Nom Remarque Principalement trans
Point de fusion 157 °C à 161 °C
Quantité 25 g
Beilstein 2046679
Poids de formule 190.24
Pourcentage de pureté ≥98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 222-138-2
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche