missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 4-(isopropylcarbamoyl)benzénenoboronique, 95%

Numéro de catalogue. AAH52925MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AAH52925MD 250 mg
AAH5292503 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH52925MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H52925MD
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 397843-67-3 | C10H14BNO3 | 207,036 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 397843-67-3
Molecular Formula C10H14BNO3
Molecular Weight (g/mol) 207.036
MDL Number MFCD04039353
InChI Key GBCSEYKTZAKRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-propan-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenyl boronic acid, n-isopropyl 4-boronobenzamide, boronic acid, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl-boronic acid
PubChem CID 2773475
IUPAC Name [4-(propan-2-ylcarbamoyl)phényl]acide boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(C)C)(O)O

Spécifications

Melting Point 162°C to 167°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 207.04
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA No
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche