missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Isopropoxybenzaldéhyde 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I09495G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I09495G 5 g
I094925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I09495G Fournisseur TCI America Code fournisseur I09495G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 18962-05-5
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.204
Numéro MDL MFCD00052357
Clé InChI WDANSDASCKBVKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropoxybenzaldehyde, 4-propan-2-yloxy benzaldehyde, 4-iso-propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethoxy, 4-propan-2-yl-oxy benzaldehyde, 4-isopropoxy-1-formylbenzene, 4-methylethoxy benzaldehyde, pubchem9651, p-isopropoxybenzaldehyde, 4-isopropoxy-benzaldehyde
PubChem CID 250077
Nom de l’IUPAC 4-propane-2-yloxybenzaldéhyde
SOURIRES CC(C)OC1=CC=C(C=C1)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Isopropoxybenzaldehyde
Couleur Jaune
Point d’ébullition 112 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 164.20
Pourcentage de pureté ≥96,0% (GC)
Forme physique Liquide