missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Iododibenzofuran 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I0972200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I0972200MG 200 mg
I09721G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I0972200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur I0972200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 65344-26-5
Formule moléculaire C12H7IO
Poids moléculaire (g/mol) 294.091
Numéro MDL MFCD00094364
Clé InChI ACEYZYYNAMWIIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 458257
Nom de l’IUPAC 4-iododibenzofurane
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(O2)C(=CC=C3)I

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Iododibenzofuran
Point de fusion 73 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 294.09
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline