missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Iodobiphényl, 97%

Numéro de catalogue. AAH2745314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2745314 25 g
AAH2745303 1 g
AAH2745306 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAH2745314 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2745314
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1591-31-7 | C12H9I | 280,11 g/mol

Le 4-iodobiphényl est utilisé comme matériau de départ pour la préparation des dérivés p-terphényl. Il est aussi utilisé dans la réaction Suzuki.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le 4-iodobiphényl est utilisé comme matériau de départ pour la préparation des dérivés p-terphényl. Il est aussi utilisé dans la réaction Suzuki.

Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.

Notes
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts.

Identifiants chimiques

CAS 1591-31-7
Formule moléculaire C12H9I
Poids moléculaire (g/mol) 280.11
Numéro MDL MFCD00019028
Clé InChI NXYICUMSYKIABQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodobiphenyl, 4-iodo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-iodo, p-iodobiphenyl, 4-iododiphenyl, p-phenyliodobenzene, 4-biphenyl iodide, biphenyl, 4-iodo, 1-iodo-4-phenyl-benzene, 4-iodo-1-phenylbenzene
PubChem CID 15322
Nom de l’IUPAC 1-iodo-4-phénylbenzène
SOURIRES IC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Iodobiphenyl
Point de fusion 110 °C à 114 °C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Sensibilité Sensible à la lumière
Renseignements sur la solubilité Légèrement soluble dans l’eau.
Poids de formule 280.11
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319-H335
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
EINECSNumber 216-469-1
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche