missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-Iodoacétophène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I030525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I030525G 25 g
I03055G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I030525G Fournisseur TCI America Code fournisseur I030525G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 13329-40-3
Formule moléculaire C8H7IO
Poids moléculaire (g/mol) 246.047
Numéro MDL MFCD00045320
Clé InChI JZJWCDQGIPQBAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethanone, 4-iodoacetophenone, 1-4-iodophenyl ethan-1-one, p-iodoacetophenone, ethanone, 1-4-iodophenyl, 1-4-iodo-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-iodobenzene, 4-iodo acetophenone, 4;-iodoacetophenone
PubChem CID 72869
Nom de l’IUPAC 1-(4-iodophényl)éthanone
SOURIRES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)I

Spécifications

Nom ou substance chimique 4′-Iodoacetophenone
Point de fusion 86 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 246.05
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline