missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Iodo-3-nitroanisole, 98+%

Numéro de catalogue. AAL1171414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL1171414 25 g
AAL1171406 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAL1171414 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L1171414
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 58755-70-7 | C7H6INO3 | 279,033 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 58755-70-7
Formule moléculaire C7H6INO3
Poids moléculaire (g/mol) 279.033
Numéro MDL MFCD00024195
Clé InChI JWZODIRSJJQOKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodo-3-nitroanisole, 3-nitro-4-iodoanisole, 2-iodo-5-methoxynitrobenzene, 1-iodo-4-methoxy-2-nitro-benzene, benzene, 1-iodo-4-methoxy-2-nitro, 3-nitro-4-iodoanisol, acmc-1b13g, ksc494s9p, 1-iodo-2-nitro-4-methoxybenzene, attercop-chm at115569
PubChem CID 292659
Nom de l’IUPAC 1-iodo-4-méthoxy-2-nitrobenzène
SOURIRES COC1=CC(=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Iodo-3-nitroanisole
Point de fusion 60 °C à 63 °C
Quantité 25 g
Beilstein 2365592
Sensibilité Sensible à la lumière
Poids de formule 279.04
Pourcentage de pureté ≥98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 000-000-0
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche