missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydroxyphényldiméthylsulfonium Sulfate de méthyl 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H10225G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H10225G 5 g
H102225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H10225G Fournisseur TCI America Code fournisseur H10225G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 32279-04-2
Formule moléculaire C9H14O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 266.326
Clé InChI PKQZVASULXKBJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Dimethyl-4-hydroxyphenylsulfonium Methyl Sulfate
PubChem CID 21915988
Nom de l’IUPAC (4-hydroxyphényl)-diméthylsulfanium; Sulfate de méthyle
SOURIRES COS(=O)(=O)[O-].C[S+](C)C1=CC=C(C=C1)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Hydroxyphenyldimethylsulfonium Methyl Sulfate
Point de fusion 92 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 266.33
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline