missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydroxy-3-nitroso-1-naphtalènesulfonique Hydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N02695G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N02695G 5 g
N026925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. N02695G Fournisseur TCI America Code fournisseur N02695G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3682-32-4
Formule moléculaire C10H7NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 253.228
Numéro MDL MFCD00003933
Clé InChI GASPSNIEUBWWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitroso-1-naphthol-4-sulfonic acid, 4-hydroxy-3-nitroso-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-nitroso, unii-7t06pca43o, 4-hydroxy-3-nitroso-naphthalene-1-sulfonic acid, 4-hydroxy-3-nitrosonaphthalenesulfonic acid, nitroso-nw acid, acmc-1cril, 4-hydroxy-3-nitrosonaphthalene-1-sulphonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 4-hydroxy-3-nitroso
PubChem CID 77257
Nom de l’IUPAC 4-hydroxy-3-nitrosonaphtalène-1-acide sulfonique
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2O)N=O)S(=O)(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Hydroxy-3-nitroso-1-naphthalenesulfonic Acid Hydrate
Point de fusion 145 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 253.23
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline