missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 4-hydroxy-3-nitrophénylarsonique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H028725G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H028725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. H028725G Fournisseur TCI America Code fournisseur H028725G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 121-19-7
Formule moléculaire C6H6AsNO6
Poids moléculaire (g/mol) 263.037
Numéro MDL MFCD00007112
Clé InChI XMVJITFPVVRMHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme roxarsone, 3-nitro, ristat, 4-hydroxy-3-nitrobenzenearsonic acid, aklomix-3, roxarson, ren-o-sal, 3-nitro-10, 3n4hpa, nitrophenolarsonic acid
PubChem CID 5104
ChEBI CHEBI:35817
Nom de l’IUPAC (4-hydroxy-3-nitrophényl)acide arsonique
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1[As](=O)(O)O)[N+](=O)[O-])O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Hydroxy-3-nitrophenylarsonic Acid
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Numéro UN 3465
Poids de formule 263.04
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber CY5250000
TSCA Oui