missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H15395G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H15395G 5 g
H153925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H15395G Fournisseur TCI America Code fournisseur H15395G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1948-40-9
Formule moléculaire C7H4I2O2
Poids moléculaire (g/mol) 373.92
Numéro MDL MFCD00014670
Clé InChI WHLUEIMENHLCMY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74760
Nom de l’IUPAC 4-hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde
SOURIRES OC1=C(I)C=C(C=O)C=C1I

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Point de fusion 204 °C
Quantité 5 g
Synonyme 3,5-diiodo-4-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-diiodo, 2,6-diiodo-4-formylphenol, 4-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-1c01x, #, benzaldehyde,4-hydroxy-3,5-diiodo
Poids de formule 373.92
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline