missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydroxy-1-indanone, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AC399030010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC399030010 1g
AC399030050 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC399030010 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 399030010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 40731-98-4
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Numéro MDL MFCD00143330
Clé InChI CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-1-indanone, 4-hydroxyindan-1-one, 4-hydroxyindanone, 4-hydroxy-indan-1-one, 4-hydroxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxy, 2,3-dihydro-4-hydroxy-1h-inden-1-one, 4-hydroxy-indanone, pubchem9659
PubChem CID 590547
Nom de l’IUPAC 4-hydroxy-2,3-dihydroinden-1-one
SOURIRES OC1=CC=CC2=C1CCC2=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Hydroxy-1-indanone
Fourchette de pourcentages d’essai 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Quantité 1g
Poids de formule 148.16
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category GHS Signal Word: Warning

RUO – Research Use Only