missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Hexyloxy)phényl 4-Butylbenzoate 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B10911G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B10911G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B10911G Fournisseur TCI America Code fournisseur B10911G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 38454-28-3
Formule moléculaire C23H30O3
Poids moléculaire (g/mol) 354.49
Numéro MDL MFCD00060083
Clé InChI QZYDWVAYBOXUCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Butylbenzoic Acid 4-(Hexyloxy)phenyl Ester
PubChem CID 3084703
Nom de l’IUPAC (4-hexoxyphényl) 4-butylbenzoate
SOURIRES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)CCCC

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(Hexyloxy)phenyl 4-Butylbenzoate
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 354.49
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins