missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluorophénol, 99%

Numéro de catalogue. AAA1194514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AAA1194514 25 g
AAA1194522 100 g
AAA1194536 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1194514 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1194514
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

4-fluorophénol, 99%, C6H5FO, numéro CAS-371-41-5, ccris 665, fpn, 4-fluorophénol, p-fluorophénol, p-fluoro, para-fluorophénol, phénol, 4-fluoro, 4-fluorophénol, 4-fluorophénol, 4-fluorophénol, 4-fluoranylphénol, 500g, 1362752, 185 degrés. C à 188 degrés. C, 1.22, Classe d’aléas : 6.1; Groupe d’emballage : III, 206-736-0 | CAS : 371-41-5 | C6H5FO | 112,10 g/mol

Le 4-fluorophénol est un composé phénolique fluoré ayant diverses applications comme réactif de départ pour la synthèse de produits pharmaceutiques.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le 4-fluorophénol est un composé phénolique fluoré avec diverses applications comme réactif de départ pour la synthèse de produits pharmaceutiques.

Solubilité
Soluble dans l’eau (80 mg/ml à 20 °C), le dichlorure de méthylène, le chloroforme et le méthanol.

Notes
Gardez le contenant bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin des bases fortes et de l’agent oxydant.

Identifiants chimiques

CAS 371-41-5
Molecular Formula C6H5FO
Molecular Weight (g/mol) 112.10
MDL Number MFCD00002316
InChI Key RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorophenol, phenol, 4-fluoro, phenol, p-fluoro, para-fluorophenol, 4-fluoro phenol, 4-fluoro-phenol, ccris 665, 4-fluoranylphenol, fpn
PubChem CID 9732
IUPAC Name 4-fluorophénol
SMILES OC1=CC=C(F)C=C1

Spécifications

Melting Point 44°C to 50°C
Density 1.22
Boiling Point 185°C to 188°C
Flash Point 68°C (154°F)
Odor Phenol-like
Quantity 25 g
UN Number UN2923
Beilstein 1362752
Solubility Information Soluble in water (80mg/ml at 20°C),methylene dichloride,chloroform and methanol.
Formula Weight 112.1
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 4-Fluorophenol
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H302+H312+H332-H315-H319-H335-H500
Hazard Statement GHS H Statement
H314-H318-H302-H312
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
DOTInformation Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
EINECSNumber 206-736-0
RTECSNumber SL4550000
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche