missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluorobenzophénone, 97%

Numéro de catalogue. AAA1118536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1118536 500 g
AAA1118514 25 g
AAA1118522 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1118536 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1118536
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 345-83-5 | C13H9FO | 200,21 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 345-83-5
Formule moléculaire C13H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 200.21
Numéro MDL MFCD00000352
Clé InChI OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzophenone, 4-fluorophenyl phenyl methanone, p-fluorobenzophenone, methanone, 4-fluorophenyl phenyl, 4-fluorophenyl phenyl ketone, 4-fluorophenyl-phenylmethanone, 4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-benzophenone, pubchem3308, benzophenone, 4-fluoro
PubChem CID 67663
Nom de l’IUPAC (4-fluorophényl)-phénylméthanone
SOURIRES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Fluorobenzophenone
Point de fusion 45 °C à 49 °C
Point d’ébullition 130 °C à 132 °C (3 mmHg)
Point d’éclair >110 °C (230 °F)
Quantité 500 g
Beilstein 1869800
Poids de formule 200.21
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 206-463-7
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche