missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile, 97%

Numéro de catalogue. AAH3239106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3239106 5 g
AAH3239103 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH3239106 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3239106
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1009-35-4 | C7H3FN2O2 | 166,111 g/mol

Le 4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est aussi utilisé comme intermédiaire synthétique et chimique fin.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
: le 4-fluoro-3-nitrobenzonitrile est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est aussi utilisé comme intermédiaire synthétique et chimique fin.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Évitez les agents oxydants forts.

Identifiants chimiques

CAS 1009-35-4
Formule moléculaire C7H3FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.111
Numéro MDL MFCD01632197
Clé InChI LKOWKPGBAZVHOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-3-nitro-benzonitrile, 5-cyano-2-fluoronitrobenzene, 4-cyano-1-fluoro-2-nitrobenzene, benzonitrile, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitrobenzenecarbonitrile, 5-cyano-5-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4796, acmc-1c2vd, 4-fluro-3-nitrobenzonitrile
PubChem CID 2774654
Nom de l’IUPAC 4-fluoro-3-nitrobenzonitrile
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1C#N)[N+](=O)[O-])F

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Point de fusion 90 °C à 94 °C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 166.11
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302+H332-H311-H315-H319
Hazard Statement GHS H Statement
H311-H302-H332-H315-H319
Toxic in contact with skin.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche