missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
acide 4-fluoro-3-méthylphénylboronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Fluoro-3-methylphenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride) |
| CAS | 139911-27-6 |
| Point de fusion | 217 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Formule moléculaire | C7H8BFO2 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro MDL | MFCD01863527 |
| Synonyme | 3-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-3-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-m-tolylboronic acid, 4-fluoro-3-methylphenylboronicacid, 5-borono-2-fluorotoluene, boronic acid, 4-fluoro-3-methylphenyl, pubchem5146, acmc-209cjo |
| Clé InChI | JCIJCHSRVPSOML-UHFFFAOYSA-N |
| SOURIRES | CC1=CC(=CC=C1F)B(O)O |
| Afficher plus de résultats |