missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)phénol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol |
| Point de fusion | 50 °C à 54 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Poids de formule | 180.1 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302+H312-H314-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H314-H318-H302-H312 Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage. Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. |
| Precautionary Statement | P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche