missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluoro-2-méthoxyphénol 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F04365G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F04365G 5 g
F04361G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F04365G Fournisseur TCI America Code fournisseur F04365G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 450-93-1
Formule moléculaire C7H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 142.13
Numéro MDL MFCD00070797
Clé InChI OULGLTLTWBZBLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoroguaiacol, 5-fluoro-2-hydroxyanisole, 4-fluoro-2-methoxy-phenol, phenol, 4-fluoro-2-methoxy, 4-fluoro-2-methyoxyphenol, pubchem3880, acmc-1agod, 2-methoxy-4-fluorophenol, 4-fluoro-2-methoxyphenol
PubChem CID 2737368
Nom de l’IUPAC 4-fluoro-2-méthoxyphénol
SOURIRES COC1=CC(F)=CC=C1O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Fluoro-2-methoxyphenol
Point d’ébullition 195 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 142.13
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide