missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Ethynylbenzènsulfonamide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E1130200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E1130200MG 200 mg
E11301G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E1130200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur E1130200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1788-08-5
Formule moléculaire C8H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 181.209
Numéro MDL MFCD11040256
Clé InChI OQPUCENNUFNCQO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 44457221
Nom de l’IUPAC 4-ethynylbenzènsulfonamide
SOURIRES C#CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Ethynylbenzenesulfonamide
Point de fusion 180 °C
Quantité 200 mg
Poids de formule 181.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline