missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Ester de pinacol à l’acide éthynylbenzénéboronique, 95%

Numéro de catalogue. AAH5174506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5174506 5 g
AAH5174503 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH5174506 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5174506
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 1034287-04-1 | C14H17BO2 | 228,098 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Solubilité
: insoluble dans l’eau.

Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin de l’agent oxydant.

Identifiants chimiques

CAS 1034287-04-1
Formule moléculaire C14H17BO2
Poids moléculaire (g/mol) 228.098
Numéro MDL MFCD16294504
Clé InChI LOVNTFMVZVIASV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-ethynylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-ethynyl-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4-ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester, amtb205, 4-ethynylphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 57415690
Nom de l’IUPAC 2-(4-ethynylphényl)-4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane
SOURIRES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C#C

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 228.1
Pourcentage de pureté 95%
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche