missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Ethynylbenzaldéhyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E09871G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E09871G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. E09871G Fournisseur TCI America Code fournisseur E09871G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 63697-96-1
Formule moléculaire C9H6O
Poids moléculaire (g/mol) 130.146
Numéro MDL MFCD05664348
Clé InChI BGMHQBQFJYJLBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethynyl benzaldehyde, 4-ethynyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethynyl, benzaldehyde,4-ethynyl, p-ethynylbenzaldehyde, 4-acetylenylbenzaldehyde, acmc-209x0m, 4-ethynylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethynyl-9ci
PubChem CID 2771645
Nom de l’IUPAC 4-ethynylbenzaldéhyde
SOURIRES C#CC1=CC=C(C=C1)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Ethynylbenzaldehyde
Point de fusion 93 °C
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 130.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline