missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Ethynylaniline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E050525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E050525G 25 g
E050510G 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E050525G Fournisseur TCI America Code fournisseur E050525G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 14235-81-5
Formule moléculaire C8H7N
Poids moléculaire (g/mol) 117.151
Numéro MDL MFCD00168824
Clé InChI JXYITCJMBRETQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminophenylacetylene, 4-ethynyl aniline, benzenamine, 4-ethynyl, p-aminophenylacetylene, 1-amino-4-ethynylbenzene, 4-aminophenyl acetylene, p-ethynylaniline, 4-ethynylaniline, 4-ethynyl-phenylamine, p-aminophenyl-acetylene
PubChem CID 3760025
Nom de l’IUPAC 4-éthynylaniline
SOURIRES C#CC1=CC=C(C=C1)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Ethynylaniline
Point de fusion 104 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 117.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline