missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Ethynyl-4'-propylbiphényl 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E12315G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E12315G 5 g
E12311G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E12315G Fournisseur TCI America Code fournisseur E12315G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 360768-57-6
Formule moléculaire C17H16
Poids moléculaire (g/mol) 220.315
Numéro MDL MFCD18072535
Clé InChI ZBSZCHDBZRCUES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19814911
Nom de l’IUPAC 1-éthynyle-4-(4-propylphényl)benzène
SOURIRES CCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#C

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-Ethynyl-4′-propylbiphenyl
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 220.32
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline